accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHHN

CAS RN 538-09-0

IUPAC Nombre: 8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Sinónimos: 8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Peso molecular (g/mol): 127.19
Fórmula molecular: C7H13NO
InChi Key: YYMCYJLIYNNOMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1CC2CCC(C1)N2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados