Learn More
nortropina, Mikromol™
Código de producto. 30051502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051502 25 mg 25 miligramos
17901236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051502 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1266.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nortropina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Nortropine
CAS 538-09-0
Nombres de analitos o componentes Nortropine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H13 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-, Nortropine (6CI,7CI), N-Demethyltropine, NSC 72850, Nortropenol, Nortropin, Tropigenin, Tropigenine, endo-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 1alphaH,5alphaH-Nortropan-3alpha-ol (8CI), 3alpha-Nortropanol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+
SMILES O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
Nombre IUPAC (1S,5R)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 127.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0997 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.