Learn More
Nortropina, TRC
Código de producto. 30417075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30417075 5 g
1 options
Código de producto. 30417075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN8457005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-09-0
Fórmula molecular C7 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 127.18
Sinónimo (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-, Nortropine (6CI,7CI), (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3α-Nortropanol, N-Demethyltropine, NSC 72850, Nortropenol, Nortropin, Tropigenin, Tropigenine, endo-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Nombre IUPAC (1S,5R)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nortropine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0997