CAS RN 5370-01-4
IUPAC Nombre:
hydrogen 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amine chloride
Sinónimos:
mexiletine
Peso molecular (g/mol):
215.72
Fórmula molecular:
C11H18ClNO
InChi Key:
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].CC(N)COC1=C(C)C=CC=C1C
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de Mexiletina, TRC
CAS: 5370-01-4 Fórmula molecular: C11 H17 N O . Cl H Peso molecular (g/mol): 215.72 Sinónimo: Mexiletine Hydrochloride,1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride,1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride,1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride,Ko-1173 Nombre IUPAC: 1-(2,6-dimetilfenoxi)propanol-2-amina;hidrocloruro SMILES: Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C