Learn More
Clorhidrato de Mexiletina, TRC
Código de producto. 30475718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475718 10 g 10 g
30470392 1 g 1 g
30467000 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34080010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5370-01-4
Fórmula molecular C11 H17 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.72
Sinónimo Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173
Nombre IUPAC 1-(2,6-dimetilfenoxi)propanol-2-amina;hidrocloruro
SMILES Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mexiletine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1077
Porcentaje de pureza >95%