CAS RN 536697-46-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
9-(4-hidroxi-2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3,7-dimetil-2,4,6,8-nonatetraenonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
9-(4-hidroxi-2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3,7-dimetil-2,4,6,8-nonatetraenonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
9-(4-hidroxi-2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3,7-dimetil-2,4,6,8-nonatetraenonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.