Learn More
9-(4-hidroxi-2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3,7-dimetil-2,4,6,8-nonatetraenonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(4-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenenitrile |
| CAS | 536697-46-8 |
| Fórmula molecular | C20H27NO |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO/c1-15(7-6-8-16(2)11-12-21)9-10-19-17(3)13-18(22)14-20(19,4)5/h6-11,18,22H,13-14H2,1-5H3/b8-6+,10-9+,15-7+,16-11+ |
| SMILES | C\C(=C/C=C/C(=C/C#N)/C)\C=C\C1=C(C)CC(O)CC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,6E,8E)-9-(4-hidroxi-2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 297.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.2093 |