CAS RN 53495-21-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol, MedChemExpress
MedChemExpress (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol is a steroid-based allylic alcohol.