Learn More
(3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol, MedChemExpress
Descripción
(3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol is a steroid-based allylic alcohol.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol |
| CAS | 53495-21-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H36O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | C/C([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=C\CO |
| Peso molecular (g/mol) | 344.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.53 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |