accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONNH3C

CAS RN 53484-19-8

IUPAC Nombre: ethyl 1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
Sinónimos: ethyl 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 204.23
Fórmula molecular: C11H12N2O2
InChi Key: MQBXKIFEKNCNJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C2N(C)C=NC2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados