Learn More
1-Metil-1H-benzimidazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11300577
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 5 g
Código de producto.
11300577 Frasco de vidrio ámbar; 5 g
1 options
Código de producto. 11300577 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13623DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
CAS 53484-19-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H12N2O2
Número MDL MFCD04501518
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, ethyl 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid ethyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid,1-methyl-,ethyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester
Clave InChI MQBXKIFEKNCNJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C2N(C)C=NC2=C1
Nombre IUPAC 1-metilbenzimidazol-5-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 204.23
PubChem CID 965320
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 97%