CAS RN 53389-25-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-Pentanone-d6, TRC
CAS: 53389-25-6 Fórmula molecular: C5 2H6 H4 O Peso molecular (g/mol): 92.17 Sinónimo: 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5,-d6,3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6 (5CI),3-Pentanone-d6,3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-D6,1,1,1,5,5,5-Hexadeuteropentan-3-one Nombre IUPAC: 1,1,1,5,5,5-hexadeuteriopentan-3-one SMILES: [2H]C([2H])([2H])CC(=O)CC([2H])([2H])[2H]
2
3-pentanona-1,1,1,5,5,5-d6, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.