Learn More
3-Pentanone-d6, TRC
Código de producto. 30421809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421809 25 mg
30409526 10 mg
30409287 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27360225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53389-25-6
Fórmula molecular C5 2H6 H4 O
Peso molecular (g/mol) 92.17
Sinónimo 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5,-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6 (5CI), 3-Pentanone-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-D6, 1,1,1,5,5,5-Hexadeuteropentan-3-one
Nombre IUPAC 1,1,1,5,5,5-hexadeuteriopentan-3-one
SMILES [2H]C([2H])([2H])CC(=O)CC([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.1108