CAS RN 5336-53-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-nitrosodibencilamina, Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
N-Nitrosodibenzilamina, TRC
CAS: 5336-53-8 Fórmula molecular: C14 H14 N2 O Peso molecular (g/mol): 226.27 Sinónimo: Dibenzylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI),N-Nitroso-N-(phenylmethyl)benzenemethanamine,Dibenzylnitrosamine,N,N-Dibenzylnitrosamine,N-Nitrosodibenzylamine,NSC 338,Nitrosodibenzylamine Nombre IUPAC: Amida N,N-dibenzilnitrosa SMILES: O=NN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2