Learn More
N-Nitrosodibenzilamina, TRC
Código de producto. 17994995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994995 50 mg 50 miligramos
17902145 5 mg 5 miligramos
17952595 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52545050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5336-53-8
Fórmula molecular C14 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 226.27
Sinónimo Dibenzylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-(phenylmethyl)benzenemethanamine, Dibenzylnitrosamine, N,N-Dibenzylnitrosamine, N-Nitrosodibenzylamine, NSC 338, Nitrosodibenzylamine
Nombre IUPAC Amida N,N-dibenzilnitrosa
SMILES O=NN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodibenzylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1106
Porcentaje de pureza >95%