Learn More
N-nitrosodibencilamina, Mikromol
Código de producto. 30462725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30462725 25 mg
1 options
Código de producto. 30462725 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3987.130025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosodibencilamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodibenzylamine
CAS 5336-53-8
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosodibenzylamine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Tipo de solución Neat
SMILES O=NN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Nombre IUPAC Amida N,N-dibencilnitrosa
Peso molecular (g/mol) 226.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1106 g/mol