accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNHNNNO(R)OH(S)HO(R)HO

CAS RN 53296-10-9

IUPAC Nombre: (3R,4S,5R)-2-[6-amino-2-(phenylamino)-9H-purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Sinónimos: (3R,4S,5R)-2-[6-amino-2-(phenylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Peso molecular (g/mol): 358.36
Fórmula molecular: C16H18N6O4
InChi Key: SCNILGOVBBRMBK-FJFSNTMWSA-N
SMILES: NC1=C2N=CN(C3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados