Learn More
2-Fenilamino Adenosina, TRC
Código de producto. 30426081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426081 25 mg -
30419945 10 mg -
30420475 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31953025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53296-10-9
Fórmula molecular C16 H18 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 358.35
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-anilinopurina-9-il)-5-(hidroximetiloxolano-3,4-diol
SMILES Nc1nc(Nc2ccccc2)nc3c1ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylamino Adenosine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N6O4/c17-13-10-14(21-16(20-13)19-8-4-2-1-3-5-8)22(7-18-10)15-12(25)11(24)9(6-23)26-15/h1-5,7,9,11-12,15,23-25H,6H2,(H3,17,19,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.139