accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONBOH3CH3CH3CCH3O

CAS RN 532391-31-4

IUPAC Nombre: 2-methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Sinónimos: 2-methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Peso molecular (g/mol): 235.09
Fórmula molecular: C12H18BNO3
InChi Key: JEJYNUCGRAHMDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=NC=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados