Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-metoxipiridina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424460 1 g 1 g
11414460 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50060.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532391-31-4
Fórmula molecular C12H18BNO3
Peso molecular (g/mol) 235.09
Número MDL MFCD05663507
Clave InChI JEJYNUCGRAHMDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-methoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-methoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16545, ksc498e8t, 2-methoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-methoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 17750166
Nombre IUPAC 2-metoxi-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES COC1=NC=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.09
Porcentaje de pureza 97%