accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHN

CAS RN 5321-47-1

IUPAC Nombre: 1-[(2-methylphenyl)methyl]piperazine
Sinónimos: 1-[(2-methylphenyl)methyl]piperazine
Peso molecular (g/mol): 190.29
Fórmula molecular: C12H18N2
InChi Key: GRVNOUKHAZXMJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC=C1CN1CCNCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados