Learn More
1-(2-metilbencil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Methylbenzyl)piperazine |
| CAS | 5321-47-1 |
| Fórmula molecular | C12H18N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1CN2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2-metilfenil)metil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 190.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.147 |