accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHN

CAS RN 532-28-5

IUPAC Nombre: 2-hydroxy-2-phenylacetonitrile
Sinónimos: mandelonitrile glycolonitrile, phenyl- benzaldehyde cyanohydrin nitril kyseliny mandlove phenyl-glycolonitrile benzaldehydkyanhydrin phenylglycolonitrile α-hydroxybenzeneacetonitrile mandelic acid nitrile amygdalonitrile
Peso molecular (g/mol): 133.15
Fórmula molecular: C8H7NO
InChi Key: NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(C#N)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados