Learn More
Mandelonitrilo (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mandelonitrile |
| CAS | 532-28-5 |
| Fórmula molecular | C8H7NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | a-Hydroxy-benzeneacetonitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, alpha-Hydroxyphenylacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H |
| SMILES | OC(C#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-fenilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0528 |