accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH3COOOHOOCl

CAS RN 53164-05-9

IUPAC Nombre: 2-({2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetyl}oxy)acetic acid
Sinónimos: acemetacin acemix 阿西美辛 heumann brand of acemetacin intermuti brand of acemetacin rantudil stada brand of acemetacin mibe brand of acemetacin acemetacin - chemical docpharm brand of acemetacin
Peso molecular (g/mol): 415.83
Fórmula molecular: C21H18ClNO6
InChi Key: FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2N(C(=O)C3=CC=C(Cl)C=C3)C(C)=C(CC(=O)OCC(O)=O)C2=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
  • (2)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)