Learn More
Acemetacina, Mikromol™
Código de producto. 18082880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18082880 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18082880 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1728.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acemetacina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acemetacin
CAS 53164-05-9
Nombres de analitos o componentes Acemetacin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H18 Cl N O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acemetacin, [[[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetyl]oxy]acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, carboxymethyl ester1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid carboxymethyl ester, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid carboxymethyl ester, 2-[2-[1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyloxy]acetic acid, Acemet, Acemetacin, Acemethacin, Acemethazine, Acemix, Emflex, K 708, Rantudil, Rheumibis, Rheutrop, Solart, TV 1322, TVX 1322
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18ClNO6/c1-12-16(10-20(26)29-11-19(24)25)17-9-15(28-2)7-8-18(17)23(12)21(27)13-3-5-14(22)6-4-13/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,24,25)
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OCC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetil]oxiacético
Peso molecular (g/mol) 415.82
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415,0823 g/mol