Learn More
Acemetacin, MedChemExpress
Código de producto. 16490948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490948 5 g 5 g
16422199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0482
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Acemetacin (TVX 1322) is a non-steroidal anti-inflammatory drug and a glycolic acid ester of indometacin that is a cyclooxygenase inhibitor.
Acemetacin (TVX 1322) is a non-steroidal anti-inflammatory drug and a glycolic acid ester of indometacin that is a cyclooxygenase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acemetacin
CAS 53164-05-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18ClNO6
Cantidad 5 g
Sinónimo TVX 1322
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (300.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(OCC(O)=O)CC1=C(C)N(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3
Peso molecular (g/mol) 415.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.82
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation