CAS RN 53-83-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Tioinosina fosfato (>85%), TRC
CAS: 53-83-8 Fórmula molecular: C10 H13 N4 O7 P S Peso molecular (g/mol): 364.27 Sinónimo: 6-Thioinosine Phosphate Nombre IUPAC: [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(6-sulfanilideno-1H-purina-9-il)oxolán-2-il]metil dihidrógeno fosfato SMILES: O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)n2cnc3C(=S)NC=Nc23