Learn More
6-Tioinosina fosfato (>85%), TRC
Código de producto. 30456571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456571 1 mg 1 miligramo
30453900 25 mg 25 miligramos
30452977 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3445001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-83-8
Fórmula molecular C10 H13 N4 O7 P S
Peso molecular (g/mol) 364.27
Sinónimo 6-Thioinosine Phosphate
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(6-sulfanilideno-1H-purina-9-il)oxolán-2-il]metil dihidrógeno fosfato
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)n2cnc3C(=S)NC=Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Thioinosine Phosphate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N4O7PS/c15-6-4(1-20-22(17,18)19)21-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)23/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,23)(H2,17,18,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.0243