accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHHOCl

CAS RN 52950-19-3

IUPAC Nombre: 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Sinónimos: (2-chlorophenyl)(hydroxy)acetic acid
Peso molecular (g/mol): 186.59
Fórmula molecular: C8H7ClO3
InChi Key: RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)