Learn More
Ácido (S)-(+)-2-cloromandélico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467658 25 g 25 g
15447658 1 g 1 g
15457658 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61152.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 52950-19-3 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52950-19-3
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00798437
Clave InChI RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-+-2-chloromandelic acid, s-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, s-2-chloromandelic acid, s-o-chloromandelicacid, 2-chloro-l-mandelic acid, 2s-2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, s-2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, pubchem5743, s-o-chloromandelic acid, ksc914s2j
PubChem CID 6922874
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(2-clorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Chloromandelic acid
Punto de fusión 118°C to 122°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 95%