Learn More
Ácido (S)-2-cloromandélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Chloromandelic Acid |
| CAS | 52950-19-3 |
| Fórmula molecular | C8H7ClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (alphaS)-2-Chloro-alpha-hydroxy-benzeneacetic Acid, (S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyethanoic Acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(2-clorofenil)-2-hidroxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 186.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0084 |