CAS RN 5291-32-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-(Hidroximetil)-2-(metoximetil)quinuclidin-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(Hidroximetil)-2-(metoximetil)quinuclidin-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Eprenetapopt, MedChemExpress
MedChemExpress Eprenetapopt (APR-246) is a first-in-class, small molecule that restores wild-type p53 functions in TP53-mutant cells. Eprenetapopt triggers apoptosis in tumor cells. Eprenetapopt also targets the selenoprotein thioredoxin reductase 1 (TrxR1), a key regulator of cellular redox balance.