Learn More
2-(Hidroximetil)-2-(metoximetil)quinuclidin-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)quinuclidin-3-one |
| CAS | 5291-32-7 |
| Fórmula molecular | C10H17NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | PRIMA 1Met, APR 246, 2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO3/c1-2-14-10(7-12)9(13)8-3-5-11(10)6-4-8/h8,12H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC1(CO)N2CCC(CC2)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-2-(hidroximetil)quinuclidin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 199.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1208 |