accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOCH3O

CAS RN 529-68-0

IUPAC Nombre: ethyl 2-(acetyloxy)benzoate
Sinónimos: ethyl 2-(acetyloxy)benzoate
Peso molecular (g/mol): 208.21
Fórmula molecular: C11H12O4
InChi Key: UYDSGXAKLVZWIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=CC=C1OC(C)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados