Learn More
Acetilsalicilato de etilo, Mikromol™
Descripción
Acetilsalicilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Acetylsalicylate |
| CAS | 529-68-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl Acetylsalicylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H12 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(Acetyloxy)-benzoic acid ethyl ester, Acetylsalicylic acid, ethyl ester (5CI), Salicylic acid, ethyl ester, acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid ethyl ester, 2-Carbethoxyphenyl acetate, Ethyl 2-acetoxybenzoate, Ethyl acetylsalicylate, Ethyl o-acetoxybenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O4/c1-3-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)15-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccc1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloxibenzoato de etilo |
| Mostrar más |