CAS RN 52840-12-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido quenodesoxicólico-D5 (Mayor), TRC
CAS: 52840-12-7 Fórmula molecular: C24H35D5O4 Peso molecular (g/mol): 397.6 Sinónimo: (3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic Acid-d5,(+)-Chenodeoxycholic Acid-d5,17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholane-3α,7α-diol-d5,Chenodeoxycholic Acid-d5,CDC-d5,Chendol-d5,Chenodiol-d5,Chenocol-d5,Fluibil-d5; Nombre IUPAC: (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico SMILES: O[C@@H]1C[C@]2([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@]([C@H](C)CCC(O)=O)([H])CC4)(C)CC3