Learn More
Ácido quenodesoxicólico-D5 (Mayor), TRC
Código de producto. 17959189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17959189 25 mg 25 miligramos
17918579 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17959189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29190325MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52840-12-7
Fórmula molecular C24H35D5O4
Peso molecular (g/mol) 397.6
Sinónimo (3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic Acid-d5, (+)-Chenodeoxycholic Acid-d5, 17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholane-3α,7α-diol-d5, Chenodeoxycholic Acid-d5, CDC-d5, Chendol-d5, Chenodiol-d5, Chenocol-d5, Fluibil-d5;
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico
SMILES O[C@@H]1C[C@]2([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@]3([H])[C@]1([H])[C@@]4([H])[C@]([C@]([C@H](C)CCC(O)=O)([H])CC4)(C)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chenodeoxycholic Acid-d5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,16D
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.324
Porcentaje de pureza >95%