accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CH2COHNNH2O

CAS RN 528-92-7

IUPAC Nombre: [2-(propan-2-yl)pent-4-enoyl]urea
Sinónimos: apronal
Peso molecular (g/mol): 184.24
Fórmula molecular: C9H16N2O2
InChi Key: KSUUMAWCGDNLFK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)C(CC=C)C(=O)NC(N)=O
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados