Learn More
Apronalida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30463319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463319 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463319 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1673.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apronalide
CAS 528-92-7
Nombres de analitos o componentes Apronalide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H16 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Urea, (2-isopropyl-4-pentenoyl)- (6CI,8CI), (2-Isopropyl-4-pentenoyl)urea, 2-Allyl-2-isopropylacetylurea, Allylisopropylacetylcarbamide, Allylisopropylacetylurea, Apronal, Apronalide, Isodormid, Sedormid, 4-Pentenamide, N-(aminocarbonyl)-2-(1-methylethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N2O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(12)11-9(10)13/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3,(H3,10,11,12,13)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC(C)C(CC=C)C(=O)NC(=O)N
Nombre IUPAC N-carbamoil-2-propan-2-ilpent-4-enamida
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 184.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1212 g/mol