Learn More
Apronalida, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apronalide |
| CAS | 528-92-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Apronalide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H16 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Urea, (2-isopropyl-4-pentenoyl)- (6CI,8CI), (2-Isopropyl-4-pentenoyl)urea, 2-Allyl-2-isopropylacetylurea, Allylisopropylacetylcarbamide, Allylisopropylacetylurea, Apronal, Apronalide, Isodormid, Sedormid, 4-Pentenamide, N-(aminocarbonyl)-2-(1-methylethyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(12)11-9(10)13/h4,6-7H,1,5H2,2-3H3,(H3,10,11,12,13) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CC(C)C(CC=C)C(=O)NC(=O)N |
| Mostrar más |