CAS RN 526204-10-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Clorhidrato de ácido 7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-6-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de ácido 7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-6-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de ácido 7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-6-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.