Learn More
Clorhidrato de ácido 7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-6-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 526204-10-4 |
| Fórmula molecular | C17 H18 Cl N3 O3 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Ciprofloxacin Related Compound A (USP), 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-6-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18ClN3O3.ClH/c18-13-8-14-11(7-15(13)20-5-3-19-4-6-20)16(22)12(17(23)24)9-21(14)10-1-2-10;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(cc3C1=O)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | ácido 7-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-6-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 384.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.0803 |