CAS RN 52610-77-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Solanesyl bromure, TRC
CAS: 52610-77-2 Fórmula molecular: C45H73Br Peso molecular (g/mol): 693.97 Sinónimo: trans-Solanesyl Bromide,(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-1-Bromo-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonamethyl-,2,6,10,14,18,22,26,30,34-hexatriacontanonaene Nombre IUPAC: (2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-1-bromo-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonametilhexatriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonaene SMILES: CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CBr)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)C