Learn More
Solanesyl bromure, TRC
Código de producto. 30410406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410406 25 mg
30410078 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30410406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67652025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52610-77-2
Fórmula molecular C45H73Br
Peso molecular (g/mol) 693.97
Sinónimo trans-Solanesyl Bromide, (2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-1-Bromo-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonamethyl-, 2,6,10,14,18,22,26,30,34-hexatriacontanonaene
Nombre IUPAC (2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-1-bromo-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonametilhexatriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonaene
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CBr)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solanesyl Bromide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H73Br/c1-37(2)19-11-20-38(3)21-12-22-39(4)23-13-24-40(5)25-14-26-41(6)27-15-28-42(7)29-16-30-43(8)31-17-32-44(9)33-18-34-45(10)35-36-46/h19,21,23,25,27,29,31,33,35H,11-18,20,22,24,26,28,30,32,34,36H2,1-10H3/b38-21+,39-23+,40-25+,41-27+,42-29+,43-31+,44-33+,45-35+
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.4896