accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClNNHCl

CAS RN 52605-52-4

IUPAC Nombre: 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazin-1-ium chloride
Sinónimos: 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazin-1-ium chloride
Peso molecular (g/mol): 309.66
Fórmula molecular: C13H19Cl3N2
InChi Key: JVLRNANYLVRULL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].ClCCCN1CC[NH+](CC1)C1=CC=CC(Cl)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados