Learn More
Clorhidrato de 1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 52605-52-4 |
| Fórmula molecular | C13 H18 Cl2 N2 . Cl H |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. F (BP) as Hydrochloride, Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 309.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.0614 |