accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH(S)HNOHO

CAS RN 526-31-8

IUPAC Nombre: (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-(methylamino)propanoic acid
Sinónimos: N-methyl-L-tryptophan N-metil-L-triptofano
Peso molecular (g/mol): 218.26
Fórmula molecular: C12H14N2O2
InChi Key: CZCIKBSVHDNIDH-NSHDSACASA-N
SMILES: CN[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados