Learn More
MedChemExpress L-(+)-Abrine
Código de producto. 16429166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429166 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429166 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN1436
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress L-(+)-Abrine, a lethal albumin found in Abrus precatorius seeds, is an acute toxic alkaloid and chemical marker for abrin.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 218.25 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 526-31-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.76%
Solubilidad H2O : 2 mg/mL (9.16 mM∣ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
Sinónimo L-Abrine∣ L-N-Methyltryptophan∣ N-α-Methyl-L-tryptophan