CAS RN 52522-99-3
IUPAC Nombre:
5-iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Sinónimos:
5-iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Peso molecular (g/mol):
266.04
Fórmula molecular:
C6H7IN2O2
InChi Key:
KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=NC=C(I)C(OC)=N1
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Yodo-2,4-dimetoxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 52522-99-3 Fórmula molecular: C6H7IN2O2 Peso molecular (g/mol): 266.038 Número MDL: MFCD00090865 Clave InChI: KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2,4-dimethoxy-5-iodopyrimidine,5-iodo-2,4-dimethoxy-pyrimidine,pyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy,pubchem6914,acmc-1apit,5-iodo-2,6-dimethoxypyrimidine,2,4-dimetthoxy-5-iodopyrimidine,5-iodo-2,4-dimethoxypyrimidine,2,4-dimethoxy-5-iodo-pyrimidine,5-iodo-2,4-dimethoxy-pyrimi-dine PubChem CID: 263416 Nombre IUPAC: 5-yodo-2,4-dimetoxipirimidina SMILES: COC1=NC(=NC=C1I)OC